Learn More
Nitrato férrico nonahidratado, > 98%, (grado reactivo cristalino/ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11440612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11440612 500 g
1 options
Código de producto. 11440612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219404690
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
ACS reagent-grade ferric nitrate nonahydrate for laboratory research applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Fórmula molecular FeH18N3O18
Número MDL MFCD00149708
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC trinitrato de hierro(3+) nonahidratado
Peso molecular (g/mol) 403.99
PubChem CID 16211566
Formula Weight (peso de la fórmula) 404
Grado Reactivo ACS