Learn More
Melford Citrato férrico
Código de producto. 30018273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018273 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30018273 Proveedor Melford N.º de proveedor F1300050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 334024-15-6
  • Fórmulamolecular:C6H5FeO7xH2O
  • Peso molecular: 244,94 (anhidro)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Citrate
CAS 334024-15-6
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C6H5FeO7-XH2O