Learn More
Cloruro férrico, MP Biomedicals
Código de producto. 11478791 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478791 100 g 100 g
11488791 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478791 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215349980
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Chlorure Perrique, Iron (III) Chloride
Nombre IUPAC tricloruro de hierro(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric chloride, anhydrous
Nombre de nota Chemistry
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Densidad 2.898g/cm3 at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FERRIC CHLORIDE ANHYDROUS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..