Learn More
Hexahidrato de cloruro férrico, (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11418801 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418801 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11418801 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215350091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.89€
    144.90€ / 1 Kg
    Ahorro 18.99€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Chloride Hexahydrate
CAS 10025-77-1
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular FeCl3 · 6H2O
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Nombre IUPAC tricloruro de hierro(3+) hexahidratado
Peso molecular (g/mol) 270.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferric Chloride Hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.