Learn More
Cloruro férrico hexahidrato, grado reactivo ACS, químico Ricca
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferric Chloride |
| Nombre de nota | Hexahidrato |
| CAS | 10025-77-1 |
| Color | Marrón-amarillo |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Cristales Deliquescentes |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Botella blanca de poliuretano de boca ancha |
| Fórmula molecular | Cl3FeH12O6 |
| Mostrar más |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?