Learn More
Cloruro férrico hexahidratado, > 97%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ferric Chloride Hexahydrate |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >97% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.3 |
| Porcentaje de pureza | 98.9% |
| Grado | Reactivo ACS |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ferric Chloride Hexahydrate, ACS
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Ferric Chloride Hexahydrate