Learn More
Cloruro férrico, anhidro, MP Biomedicals
Código de producto. 11424065 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424065 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11424065 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522355925
 Artículo restringido
En stock
Anhydrous powder suitable for laboratory and research applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Chloride, Anhydrous
CAS 7705-08-0
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Cl3Fe
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Nombre IUPAC tricloruro de hierro(3+)
Peso molecular (g/mol) 162.20
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Porcentaje de pureza 98.8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • anhydrous ferric chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride