Learn More
Carboximaltosa férrica (grado técnico), TRC
Código de producto. 30138597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138597 10 g 10 g
30138545 1 g 1 g
30008122 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30753010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53858-86-9
Fórmula molecular C12H25FeO14
Peso molecular (g/mol) 449.16
Sinónimo Ferric Hydroxide Polymaltose Complex, Ferrummate
Nombre IUPAC hierro(3+); (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal; Trihidroxido
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Fe+3].OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Carboxymaltose (Technical Grade)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11.Fe.3H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;;;;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;;3*1H2/q;+3;;;/p-3/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12-;;;;/m0..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.0594