Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferric Ammonium Sulfate |
| Nombre de nota | Dodecahidrato |
| CAS | 7783-83-7 |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 25 g |
| Densidad | 1.71g/mL |
| Fórmula molecular | FeH28NO20S2 |
| Sinónimo | ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g |
| Clave InChI | LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3] |
| Mostrar más |