Learn More
Sulfato férrico de amonio dodecahidratado, ≥ 99%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11400612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11400612 500 g
1 options
Código de producto. 11400612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219404490
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Ammonium Sulfate Dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 482.176
PubChem CID 197097
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2
Grado Reactivo ACS