Learn More
Sulfato amónico de hierro, 12-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15537944 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15537944 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15537944 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 198801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    225.56€ / 500 g
    Ahorro 118.44€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Ammonium Sulfate
Nombre de nota 12-Hidratación
CAS 7783-83-7
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 482.176
PubChem CID 197097
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.71kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • FERRIC AMMONIUM SULFATE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: FERRIC AMMONIUM SULFATE