Learn More
Thermo Scientific™ X-Gluc
Código de producto. 10519140 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 g
0,5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10519140 0,5 g 500 miligramos
10509140 0,1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519140 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0852
Edge
Cribe eficazmente las colonias con X-Gluc, un sustrato para la ß-glucuronidasa (GUS) que está codificado por gusA, un gen indicador ampliamente utilizado.
X-Gluc (ácido 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónico, sal de ciclohexilamonio) es un sustrato para β-glucuronidasa (GUS) codificado por el gen gusA, un gen indicador ampliamente utilizado. La glucoronidasa divide X-Gluc para producir ácido glucurónico incoloro y un precipitado de color azul intenso de cloro-bromo índigo (consulte el esquema que figura a continuación).
La glucoronidasa divide X-Gluc para producir ácido glucurónico incoloro y un precipitado de color azul intenso de cloro-bromo índigo (consulte el esquema que figura a continuación).
Recomendada para:
  • Detección de la expresión de GUS en células y tejidos vegetales (1)
  • Detección de infecciones causadas por E.coli
  • Detección de contaminación bacteriana en muestras de alimentos y agua
Nota:
Se recomienda la preparación de una disolución madre de 0,1 M en dimetilformamida o dimetilsulfóxido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto X-Gluc
Cantidad 0,5 g
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato beta-glucuronidasa (GUS)