Learn More
Thermo Scientific™ Uracil-DNA Glycosylase (1 U/μL)
Código de producto. 10621041 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 U
5 × 200 U
Tamaño de la unidad:
200 unidades
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10621041 200 U 200 unidades
10631041 5 × 200 U paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621041 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0361
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) cataliza la hidrólisis del enlace N-glicosílico entre el uracilo y el azúcar en el ADN y previene el cruce de ADN en las reacciones de PCR.
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) cataliza la hidrólisis del enlace N-glicosílico entre el uracilo y el azúcar, dejando un sitio apirimidínico en el ADN monocatenario o bicatenario que contenga uracilo. La enzima no muestra actividad en el ARN.
  • Activo en tampones Fermentas para enzimas de restricción y polimerasas termofílicas
  • Fuente: Células E. coli K12
  • Peso molecular: Monómero de 25,6 kDa
Control de calidad:
  • Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas, fosfatasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
Fuente:
  • Células E.coli K12
Peso molecular:
  • Monómero de 25,6 kDa
Definición de unidad de actividad:
  • Una unidad de la enzima cataliza la liberación de 1 nanomol de uracilo de la plantilla de ADN que contiene uracilo en 60 min. a 37 °C.
Tampón de almacenamiento: La enzima se suministra en:
  • 30 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM de NaCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 0,05 % (v/v) de Tween 20 y 50 % (v/v) de glicerol
Tampón de reacción 10X:
  • 200 mM de Tris-HCl (pH 8,2 a 25 °C), 10 mM de EDTA, 100 mM de NaCl
Inhibición e inactivación:
  • Inhibidores: Proteína Ugi del bacteriófago PBS2 de Bacillus subtilis, proteína p56 del bacteriófago phi29 de Bacillus subtilis (7).
  • Inactivado por calor a 95 °C durante 10 min. La actividad enzimática se restaura parcialmente a temperaturas inferiores a 55 °C. Por lo tanto, coloque los productos de PCR en hielo después de la PCR y cárguelos directamente en un gel
Recomendada para:
Control de contaminación cruzada en PCR (2); detección de polimorfismos de un solo nucleótido mediados por glucosilasa (GMPD) (3); mutagénesis de sitio dirigido (4); sonda en estudios de interacciones de proteína-ADN (5); identificación de genotipos de SNP; clonación de productos de PCR (6); generación de salientes monocatenarios de productos de PCR y ADN complementario
Nota:
Los sitios abásicos formados en el ADN por Uracil-DNA Glycosylase pueden fragmentarse posteriormente mediante calor, tratamiento con álcalis o endonucleasas, que realizan la fragmentación específicamente en los sitios abásicos. UDG (UNG) está activa en presencia o ausencia de cationes divalentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 U/μl
Contenido y almacenamiento Uracilo-ADN glicolasa (1 U/μL) y tampón de reacción 10X. Almacenar a -20 °C.
Enzima Uracil-DNA Glycosylase
Tampón compatible Tampón de reacción 10X
Cantidad 200 U
Tipo de producto Uracil-ADN-glicosilasa