Learn More
Thermo Scientific™ Kit de transcripción de alto rendimiento TranscriptAid T7
Código de producto. 10818990 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
50 RXN
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10818990 50 reacciones 50 RXN
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10818990 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0441
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga una transcripción in vitro de alta producción a partir de moldes de ADN que contienen un promotor de la ARN polimerasa T7, incluidos plásmidos linealizados o productos de PCR.
El kit de transcripción de alta producción TranscriptAid T7 contiene reactivos para 50 reacciones de 20 μl. Cada reacción produce hasta 200 μg de ARN a partir de 1 μg de molde en 2 horas (consulte las figuras 1 y 2). La reacción se puede ampliar para producir cantidades en el orden de miligramos de ARN de longitud completa. El kit se puede utilizar para producir transcritos largos y cortos para aplicaciones que requieren una gran producción de ARN (consulte la figura 3). Se incluyen todos los reactivos necesarios para la transcripción, así como los marcadores de peso molecular de ARN de alto rango RiboRuler para la selección de tamaño y la cuantificación.
Características destacadas
  • Producción excepcionalmente alta: hasta 200 µg en 2 horas
  • Versátil: adecuado para transcritos de ARN cortos y largos
  • Cantidades de miligramos de ARN: en una sola reacción ampliada
  • Flexible: genera ARN sin etiquetar, etiquetado o con caperuza
  • Marcadores de ARN RiboRuler se suministran con un kit para la selección de tamaño y cuantificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos TranscriptAid
Tipo de producto Kit de transcripción de alto rendimiento TranscriptAid T7
Cantidad 50 reacciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide