Learn More
Thermo Scientific™ Desoxinucleotidil transferasa terminal (20 U/μl)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT), una polimerasa de ADN independiente de plantillas, cataliza la adición repetitiva de desoxirribonucleótidos en el extremo 3'-OH de oligodesoxirribonucleótidos y ADN monocatenario y bicatenario. La TdT necesita un oligonucleótido de al menos tres nucleótidos que funcione como primer. Con una plantilla de ARN TdT muestra un comportamiento variable que depende en gran medida de la estructura terciaria del aceptor del extremo 3' del ARN y de la naturaleza del nucleótido, generalmente inferior que cuando se usa un ADN como plantilla.
- Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con fluoresceína, biotina y aminoalilo) Fuente: Células E. coli con un gen clonado que codifica la desoxinucleotidil transferasa terminal de timo bovino
- Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas, fosfatasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
Fuente:
- Células E. coli con un gen clonado que codifica la desoxinucleotidil transferasa terminal de timo bovino
- Una unidad de la enzima cataliza la incorporación de 1 nmol de desoxitimilidato a una fracción polinucleotídica (adsorbida en DE-81) en 60 minutos a 37 °C.
- La actividad enzimática se analiza en la siguiente mezcla:
- 200 mM de cacodilato de potasio (pH 7,2), 1 mM de CoCl2, 0,01 % (v/v) de Triton X-100, 10 μm de oligo(DT)10, 1 mM de dTTP y 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP
- La enzima se suministra en: 100 mM de acetato de potasio (pH 6,8), 2 mM de 2-mercaptoetanol, 0,01 % (v/v) de Triton X-100 y 50 % (v/v) de glicerol
- 1 m de cacodilato de potasio, 125 mM de Tris, 0,05 % (v/v) de Triton X-100, 5 mM de CoCl2 (pH 7,2 a 25 °C)
- Inhibidores: quelantes de metales, amonio, cloruro, yoduro, iones fosfato
- Inactivación por calor a 70 °C durante 10 min o añadiendo EDTA
Tampón de reacción 5X:
Inhibición e inactivación:
Recomendada para:
Producción de homopolímeros y heteropolímeros sintéticos (1); adición de colas homopoliméricas a ADN bicatenarios lineales con cualquier tipo de extremo 3'-OH (2, 3); marcado de ADN y oligodesoxiribonucleótidos (2, 4-8); 5'-RACE (Amplificación rápida de los extremos de ADN complementario) (9); localización in situ de apoptosis (10)
Nota:
Debido a la presencia de CoCl2, el TdT Reaction Buffer no es compatible con las aplicaciones posteriores. Es necesario eliminar el CoCl2 de la mezcla de reacción mediante una columna de centrifugación o una extracción con fenol/cloroformo y posterior precipitación con etanol.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20 U/μl |
| Enzima | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase |
| Tampón compatible | Tampón de almacenamiento, tampón de reacción 5X |
| Cantidad | 2500 U |
| Tipo de producto | TdT |