Learn More
Thermo Scientific™ TaqI (10 U/μl)
Código de producto. 10282870 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3000 unidades
5 × 3000 U
Tamaño de la unidad:
3000 unidades
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10282870 3000 unidades 3000 unidades
11843833 5 × 3000 U paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10282870 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0671
Edge
La enzima de restricción TaqI reconoce los sitios T^CGA y corta mejor a 65 °C en su propio tampón único.
ADN lambda ( dam- ) digerido con TaqI, 1,4 % de agarosa, 121 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar un rendimiento constante, Thermo Scientific Los tampones de reacción con enzimas de restricción contienen BSA premezclada, que mejora la estabilidad de muchas enzimas y se une a los contaminantes que pueden estar presentes en las preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Presa sensible a la metilación, no es sensible a la metilación CpG, No sensible a la metilación de Dcm
Enzima Taq I
Tampón compatible Tampón único (10X tampones TaqI)
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 65 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 3000 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional