Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Taq, recombinante (5 U/μl)
Código de producto. 10349509 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 unidades
10 x 500 unidades
500 unidades
5 x 500 unidades
Tamaño de la unidad:
100 unidades
500 unidades
paquete de 10
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10349509 5 x 500 unidades paquete de 5
10374980 100 unidades 100 unidades
10733941 500 unidades 500 unidades
10272580 10 x 500 unidades paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10349509 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0405
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice la PCR rutinaria con esta DNA polimerasa altamente termoestable.
Optimice la PCR rutinaria con esta ADN polimerasa altamente termoestable.
La ADN polimerasa Thermo Scientific ™ Taq es una ADN polimerasa con elevada termoestabilidad de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La enzima cataliza la síntesis 5’ → 3’ del ADN, no presenta acción exonucleasa 3’ → 5’ (corrección) detectable y posee una baja actividad exonucleasa 5’ → 3’. Además, la ADN polimerasa Taq muestra actividad desoxinucleotidil transferasa, que suele dar lugar a la incorporación de adeninas adicionales en el extremo 3' de los productos de PCR. La ADN polimerasa recombinante Taq es ideal para la PCR estándar de plantillas de 5 kb o más cortos.
PCR Master Mix es una solución concentrada 2X de Taq ADN polimerasa, dNTPs y todos los componentes necesarios para una PCR, salvo la plantilla de ADN y los cebadores. Esta fórmula mezclada previamente ahorra tiempo y reduce contaminaciones, ya que se reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de una PCR. La mezcla se optimiza para obtener una PCR eficiente y reproducible.
Características destacadas
  • Termoestable_ la vida media es superior a 40 min a 95 °C
  • Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA
  • Se suministra con dos tampones: tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina y fluorescencia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 5 × 100 μl de ADN de polimerasa Taq (5 U/μl)
• 10 × 1,25 ml de tampón Taq 10X con KCl
• 10 × 1,25 ml de tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
• 10 × 1,25 ml de 25 mM de MgCl2
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto ADN polimerasa Taq (recombinante) (5 U/μl)
Cantidad 5 x 500 unidades
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados