Learn More
Thermo Scientific™ ARN polimerasa T7 (20 U/μl)
Código de producto. 10212610 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
20 U/µL
Cantidad:
5000 U
5 × 5000 U
Tamaño de la unidad:
25000 unidades
5000 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Cantidad Tamaño de la unidad
10212610 20 U/µL 5 × 5000 U 25000 unidades
10610301 20 U/µL 5000 U 5000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10212610 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    173.65€ / 25000 unidades
    Ahorro 17.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
La polimerasa de ARN T7 Thermo Scientific™ es una ARN polimerasa dependiente del ADN con una especificidad estricta para su promotor bicatenario.
La ARN-polimerasa Thermo Scientific™ Bacteriophage T7 es una ARN polimerasa dependiente del ADN con una especificidad estricta para su promotor bicatenario.
Cataliza la síntesis 5>3’ de ARN en el ADN monocatenario o en el ADN bicatenario downstream de su promotor.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con aminoalil, biotina, fluoresceína y digoxigenina)
Recomendada para:
Síntesis de ARN con y sin marcado que se puede utilizar para hibridación, traducción de ARN in vitro; como ARNa, ARNip, sustrato en ensayos de protección de ARNasa, plantilla para secuencias de ADN genómico.
Nota:
Secuencias de promotores de consenso: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. La posición en negrita (+ 1) indica el primer nucleótido incorporado al ARN durante la transcripción. Solo las bases que van de esta posición a la + 3 resultan decisivas para la transcripción, y deben ser una guanina y una base purínica, respectivamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Polimerasa ARN-polimerasa T7
Cantidad 5 × 5000 U
Concentración 20 U/µL