Learn More
Thermo Scientific™ ARN polimerasa T7, HC (200 U/μl)
Código de producto. 10753931 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25000 U
Tamaño de la unidad:
25000 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753931 25000 U 25000 unidades
1 options
Código de producto. 10753931 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0113
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La polimerasa de ARN T7 Thermo Scientific™ es una ARN polimerasa dependiente del ADN con una especificidad estricta para su promotor de doble cadena.
La ARN-polimerasa Thermo Scientific™ Bacteriophage T7 es una ARN polimerasa dependiente del ADN con una especificidad estricta para su promotor de doble cadena.
Cataliza la síntesis 5>3’ de ARN en el ADN monocatenario o en el ADN bicatenario downstream de su promotor.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con aminoalil, biotina, fluoresceína y digoxigenina)
Recomendada para:
Síntesis de ARN con y sin marcado que se puede utilizar para hibridación, traducción de ARN in vitro; como ARNa, ARNip, sustrato en ensayos de protección de ARNasa, plantilla para secuencias de ADN genómico.
Nota:
Secuencias de promotores de consenso: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. La posición en negrita (+ 1) indica el primer nucleótido incorporado al ARN durante la transcripción. Solo las bases que van de esta posición a la + 3 resultan decisivas para la transcripción, y deben ser una guanina y una base purínica, respectivamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Polimerasa ARN-polimerasa T7
Cantidad 25000 U
Concentración > 200 U/µl