Descripción
Los primers de secuenciación para promotores de transcripción Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. Los primers son complementarios a las zonas de promotores de la ARN polimerasa T7. Los cebadores se suministran como soluciones acuosas 10μM.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN situados a continuación de la secuencia promotora T7 de la ARN polimerasa en vectores de clonación comunes, como pTZ19R (n.º de cat. SD0141), pTZ57R y pBluescript II
Secuencia del promotor 5'-d (TAATACGACTCACTATAGGG)-3'
Productos relacionados
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 17-meros (SO119)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6, 24-meros (SO117)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 24-meros (SO120)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6 18-meros (SO116)
Notas
• Los cebadores no se pueden usar para ciertos plásmidos que contengan promotores truncados, pero aún así completamente funcionales.
• Los cebadores no están fosforilados
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | SP6, T3, T7 |
| Tipo de producto | Primer de secuenciación |
| Contenido y almacenamiento | Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T7, 20-meros, 10μM Conservar a–20°C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Concentración | 10 μM |
| Primer | T7 |
| Cantidad | 10 μM |
| Vector | pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Formulario | Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.