Learn More
Thermo Scientific™ T7 DNA Polymerase (10 U/μL)
Código de producto. 10529710 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 unidad
Tamaño de la unidad:
300 UNIT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10529710 300 unidad 300 UNIT
1 options
Código de producto. 10529710 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    101.65€ / paquete de 300
    Ahorro 3.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Catalice la síntesis de ADN en la dirección 5'≥3' con ADN polimerasa T7, una ADN polimerasa dependiente de plantilla.
ADN polimerasa T7, una ADN polimerasa dependiente de plantilla, cataliza la síntesis de ADN en la dirección 5'→3'. Se trata de una ADN polimerasa altamente procesiva que permite la síntesis continua de fragmentos largos de ADN. La enzima tiene además una alta actividad exonucleasa 3'→5' frente al ADN monocatenario y bicatenario.
Características destacadas
  • Actividad de exonucleasa fuerte 3'=>5', aproximadamente 1000 veces mayor que el fragmento Klenow (ver referencia 1)
  • Activa en tampones de enzimas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Polimerasa ADN polimerasa T7
Cantidad 300 unidad