Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa T4 (5 U/μl)
Código de producto. 10680281 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 unidad
500 unidad
Tamaño de la unidad:
100 unidades
500 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10680281 100 unidad 100 unidades
10531051 500 unidad 500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10680281 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0061
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice la exactitud en la síntesis de ADN con la ADN polimerasa T4 dependiente de plantilla que cataliza la síntesis de 5’ - 3' a partir de ADN monocatenario cebado.
La ADN polimerasa T4, una ADN polimerasa dependiente de plantilla, cataliza la síntesis 5'-3’ a partir de ADN monocatenario cebado. La enzima tiene una actividad exonucleasa 3’ - 5’, pero carece de actividad exonucleasa 5’ - 3’.
Características destacadas
  • Actividad exonucleasa 3’ - 5' más fuerte en ADN monocatenario que en ADN bicatenario y mayor (más de 200 veces) que en ADN polimerasa I, E. coli yfragmento Klenow
  • Activa en tampones de enzimas de restricción, transcripción inversa, PCR, RT y ligasa de ADN T4 Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Polimerasa T4 DNA Polymerase
Cantidad 100 unidad
Incluye 0,35 mL de tampón de reacción 5X