Description
Los primers de secuenciación para promotores de transcripción Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. Los cebadores son complementarios a la región T3 del promotor de la ARN polimerasa y se suministran como soluciones acuosas 10μM.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN situados a continuación de la secuencia promotora T3 de la ARN polimerasa en vectores de clonación comunes, como pTZ19R (n.º de cat. SD0141), pTZ57R y pBluescript II
Secuencia del promotor 5'-d (GCGCGAAATTAACCCTCACTAAAG)-3'
Productos relacionados
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6, 18-meros (SO116)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 17-meros (SO119)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6, 24-meros (SO117)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T7 20-meros (SO118)
Notas
• Los cebadores no se pueden usar para ciertos plásmidos que contengan promotores truncados, pero aún así completamente funcionales.
• Los cebadores no están fosforilados
Specifications
Specifications
| Promotor | SP6, T3, T7 |
| Tipo de producto | Primer de secuenciación |
| Contenido y almacenamiento | Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 24-meros, 10μM (42 μL) Conservar a–20°C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Concentración | 10 μM |
| Primer | T3 |
| Cantidad | 10 μM, 42 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Formulario | Líquido |