Learn More
Thermo Scientific™ SP6 RNA Polymerase, HC (≥100 U/μL)
Código de producto. 10899720 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
Tamaño de la unidad:
5000 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10899720 1000 U 5000 unidades
1 options
Código de producto. 10899720 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    229.65€ / paquete de 5000
    Ahorro 7.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La polimerasa de ARN SP6 Thermo Scientific™ es una ARN polimerasa dependiente del ADN con una especificidad estricta para su promotor de doble cadena.
La polimerasa bacteriófaga ARN SP6 Thermo Scientific™ es una ARN-polimerasa dependiente de ADN con especificidad estricta para sus respectivos promotores bicatenarios.
Cataliza la síntesis 5>3’ de ARN en el ADN monocatenario o en el ADN bicatenario downstream de su promotor.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con aminoalil, biotina, fluoresceína y digoxigenina)
Recomendada para:
Síntesis de ARN con y sin marcado que se puede utilizar: para hibridación (1), traducción de ARN in vitro (2); como ARNa (3), ARNip (4), sustrato en ensayos de protección de ARNasa (5), plantilla para secuencias de ADN genómico.
Nota:
Secuencias de promotores de consenso: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA - T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA - T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG - SP6 La posición en negrita (+ 1) indica el primer nucleótido que se incorpora al ARN durante la transcripción. Solo las bases que van de esta posición a la + 3 resultan decisivas para la transcripción, y deben ser una guanina y una base púrica, respectivamente (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Polimerasa ARN-polimerasa SP6
Cantidad 1000 U