Learn More
Thermo Scientific™ S1 Nuclease (100 U/μl)
Código de producto. 10529310 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 U
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10529310 10.000 U 10000 unidades
1 options
Código de producto. 10529310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0321
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Degrade el ARN y el ADN monocatenario con esta endonucleasa.
S1 Nuclease degrada los ácidos nucleicos monocatenarios, liberando 5'-fosforil mono u oligonucleótidos. Es cinco veces más activo en el ADN que en el ARN. S1 Nuclease también disocia el ADN doble cadena en la región monocatenaria provocada por una mella, brecha, discordancia o por un bucle. S1 Nuclease muestra actividad 3'-fosfomonoesterasa.
La enzima es una glicoproteína con un contenido en carbohidratos del 18 %.
  • Fuente: Aspergillus oryzae
  • Peso molecular: Monómero de 29 kDa
Control de calidad:
  • Ausencia de actividad contaminante de nucleasas específicas de ADN bicatenario confirmada por una prueba de calidad adecuada
  • Probado funcionalmente para la generación de deleciones unidireccionales en fragmentos de ADN (junto con Exonuclease III)
Fuente:
  • Aspergillus oryzae
Peso molecular:
  • Monómero de 29 kDa
Definición de unidad de actividad:
  • Una unidad de la enzima produce 1 μg de desoxirribonucleótidos solubles en ácido en 1 min. a 37 °C.
  • La actividad enzimática se analiza en la siguiente mezcla: 30 mM de acetato de sodio (pH 4,5), 50 mM de NaCl, 0,1 mM de ZnCl2, 5 % (v/v) de glicerol, 800 μg/ml de ADN de timo de ternero desnaturalizado por calor
Tampón de almacenamiento:
  • La enzima se suministra en: 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM de NaCl, 0,1 mM de ZnCl2 y 50 % (v/v) de glicerol
Tampón de reacción 5X:
  • 200 mM de acetato de sodio (pH 4,5 a 25 °C), 1,5 M de NaCl y 10 mM de ZnSO4
Inhibición e inactivación:
  • Inhibidores: queladores metálicos, PPi, P i, 5'-ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos
  • Inactivado por calor a 70 °C durante 10 min. en presencia de EDTA
Recomendada para:
Eliminación de salientes monocatenarios de fragmentos de ADN (2); asignación de transcripciones de S1 (3, 4); disociación de horquillas; creación de eliminaciones unidireccionales en fragmentos de ADN junto con la exonucleasa III (5)
Nota:
S1 Nuclease puede introducir fisuras en el ADN bicatenario, en el ARN y en los híbridos ADN/ARN en concentraciones enzimáticas elevadas y concentraciones bajas de sal (6).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 U/μl
Enzima Nucleasa
Tampón compatible Tampón de almacenamiento, tampón de reacción 5X
Cantidad 10.000 U
Tipo de producto S1 Nuclease