Learn More
Thermo Scientific™ ARNasa T1 (1000 U/μl)
Código de producto. 10314820 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100.000 U
500.000 U
Tamaño de la unidad:
100000 UNIT
500000 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10314820 100.000 U 100000 UNIT
10621621 500.000 U 500000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314820 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0541
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ARNasa T1 es una endorribonucleasa que degrada específicamente el ARN monocatenario en residuos G
Thermo Scientific RNasa T1 es una endorribonucleasa que degrada específicamente el ARN monocatenario en residuos G (consulte la figura 1 en Datos Complementarios). Disocia el enlace fosfodiéster entre el residuo 3'-guanílico y el residuo 5'-OH del nucleótido adyacente con la formación del intermediario correspondiente 2', 3'-fosfato cíclico. Los productos de reacción son 3'-GMP y oligonucleótidos con un terminal 3'-GMP.
RNase T1 no requiere ningún ion de metal para su actividad.
Aplicaciones
  • Extracción de ARN de preparaciones de ADN
  • Secuenciación de ARN.
  • Ensayos de protección de ribonucleasa. Se utiliza junto con la ARNasa A.
  • Extracción de ARN de preparaciones de proteínas recombinantes.
  • Determinación del nivel de transcripciones de ARN sintetizadas in vitro a partir de plantillas de ADN que contienen un casete sin G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1000 U/μl
Enzima ARNasa
Cantidad 100.000 U
Tipo de producto RNase T1