Learn More
Thermo Scientific™ ARNasa I (10 U/μl)
Código de producto. 10568930 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
5000 UNIT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10568930 1000 U 1000 unidades
10374290 5000 U 5000 UNIT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568930 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    117.65€ / paquete de 1000
    Ahorro 11.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La ribonucleasa I (ARNasa I) es una endoribonucleasa que hidroliza el ARN monocatenario a nucleósidos 3'-monofosfatos.
La ribonucleasa I (ARNasa I), es una endorribonucleasa que hidroliza preferentemente el ARN monocatenario a nucleósido 3'-monofosfatos a través de intermediarios de nucleósido 2', 3'-monofosfato cíclico
La enzima no requiere ningún ion de metal para su actividad.
Características destacadas
  • Estable y activo bajo una amplia variedad de condiciones de reacción
  • Puede ser inactivado por calor en 30 minutos a 100 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Enzima ARNasa
Cantidad 1000 U
Tipo de producto ARNasa I