Learn More
Thermo Scientific™ RNase A/T1 Mix
Código de producto. 10775831 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10775831 1 mL 1 unidad
1 options
Código de producto. 10775831 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0551
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Obtenga la actividad de degradación de ARN de la ARNasa A y ARNasa T1 con RNasa A/T1 Mix Thermo Scientific™.
Thermo Scientific RNase A/T1 Mix combina la actividad de degradación del ARN tanto de la RNasa A como de la RNasa T1. La ARNasa A hidroliza específicamente el ARN en los residuos C y U; la ARNasa T1 hidroliza específicamente el ARN en los residuos G (véasela figura 1 en los datos de apoyo [véasela referencia 1]).
Características destacadas
  • Mayor nivel de degradación del ARN que con la ARNasa A y la ARNasa T1 por separado
  • Libre de actividad de ADNasa. No es necesario aplicar calor antes de su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enzima ARNasa
Cantidad 1 mL
Tipo de producto RNase A/T1 Mix