Learn More
Thermo Scientific™ Sin RNasa A, DNasa ni proteasa (10 mg/ml)
Código de producto. 10753721 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad de 10 mg
Tamaño de la unidad:
10 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753721 1 unidad de 10 mg 10 unidades
1 options
Código de producto. 10753721 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EN0531
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Degrada específicamente el ARN monocatenario en residuos C y U con la endoribonucleasa ARNasa A.
RNase A, DNase and protease-free es una endorribonucleasa que degrada específicamente el ARN monocatenario en residuos C y U.
Disocia el enlace fosfodiéster entre el 5'-ribosa de un nucleótido y el grupo de fosfatos unido a la 3'-ribosa de un nucleótido de pirimidina adyacente. El 2', 3'-fosfato cíclico resultante se hidroliza al 3'-nucleosidofosfato correspondiente (consulte las referencias 1, 2).
Características destacadas
  • La ARNasa A no contiene actividad de ADNasa. No es necesario calentarla antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mg/ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Enzima ARNasa
Cantidad 1 unidad de 10 mg
Tipo de producto ARNasa A