Learn More
Thermo Scientific™ Glucógeno, calidad de ARN
Código de producto. 11873933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 0,1 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11873933 2 x 0,1 mL 2 PCS
1 options
Código de producto. 11873933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0551
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente la recuperación de ácidos nucleicos durante la precipitación gracias a este portador inerte.
El glucógeno es un polisacárido de gran pureza procedente de ostras. Es un portador inerte que aumenta de forma significativa la recuperación de ácidos nucleicos mediante la precipitación con alcohol. El glucógeno es insoluble en etanol y forma un precipitado que retiene los ácidos nucleicos. Durante la centrifugación, se forma un sedimento visible que facilita sobremanera la manipulación de los ácidos nucleicos precipitados. El glucógeno precipita cuantitativamente los ácidos nucleicos de soluciones diluidas con una eficacia superior a la del ARNt, la poliacrilamida lineal o el ADN fragmentado con ultrasonidos (consulte las referencias 1-4).
Ofrecemos dos formulaciones de soluciones de glucógeno acuosas que permiten una recuperación rápida y eficaz de ADN o ARN:
El glucógeno de calidad para ARN puede usarse tanto para la precipitación de ARN como de ADN (n.º R0551).
Glucógeno de calidad para biología molecular, recomendado para la precipitación de ADN (n.º R0561)
Características destacadas
  • Idóneo para una alta recuperación de oligonucleótidos (> 8 bases) y cantidades pequeñas de ADN/ARN (> 20 pg) de soluciones diluidas.
  • Forma sedimentos altamente visibles
  • No interfiere en las reacciones enzimáticas†
  • No interfiere en la electroforesis en gel de ácidos nucleicos
  • No interfiere en la determinación espectrofotométrica de la concentración de ADN/ARN, (mediciones A260 a 280)
  • Compatible con la transformación de ADN y la transfección in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Glucógeno
Cantidad 2 x 0,1 mL
Formulario Líquido