Descripción
La escalera de ARN de rango bajo RiboRuler, de 100 bp a 1000 bp y lista para usar, es una mezcla de siete transcritos de ARN monocatenario purificados mediante cromatografía (100-1000 bp de longitud), generados a partir de plantillas específicas que contienen un fragmento del poliligador pTZ19R y fragmentos de fago Lambda.
Esta escalera se premezcla con colorante de carga.
La escalera de ARN de rango bajo RiboRuler, lista para usar, se compone de transcritos purificados mediante cromatografía que los libera de NTP y productos de degradación del ARN. La concentración de cada transcrito de ARN se determina por espectrofotometría (consulte la imagen para conocer las cantidades exactas). Para minimizar la posibilidad de contaminación durante el uso, la escalera se divide en partes iguales en volúmenes más pequeños.
Características destacadas
- Bandas nítidas de intensidad uniforme
- Tamaños y cantidades de banda fáciles de recordar
- Cuantificación aproximada de ARN mediante la concentración predeterminada de las bandas de la escalera
- Se suministra con colorante de carga de ARN 2X
- Estable durante seis meses a -20°C
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, bromuro de etidio |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 1000 bp |
| Cantidad | 5 x 40 μL |
| Línea de productos | RiboRuler |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
Seguridad y manipulación
- 2X Loading Dye Solution
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide