Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ARN RiboRuler Low Range
Código de producto. 11893993 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 20 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
11893993 5 x 20 μL paquete de 5
1 options
Código de producto. 11893993 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM1831
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dimensione y cuantifique el ARN con la escalera de ARN de rango bajo Thermo Scientific™ RiboRuler, una mezcla de siete transcritos de ARN monocatenario purificados mediante cromatografía (de 100 bp a 1000 bp de longitud).
La escalera de ARN de rango bajo RiboRuler, de 100 bp a 1000 bp, es una mezcla de siete transcritos de ARN monocatenario purificados mediante cromatografía (de 100 bp a 1000 bp de longitud), generados a partir de plantillas específicas que contienen un fragmento del poliligador pTZ19R y fragmentos de fago Lambda.
La escalera está disponible en 1 mm de EDTA, pH 6,0.
La escalera de ARN de rango bajo RiboRuler se compone de transcritos purificados mediante cromatografía que los libera de NTP y productos de degradación del ARN. La concentración de cada transcrito de ARN se determina por espectrofotometría (consulte la imagen para conocer las cantidades exactas). Para minimizar la posibilidad de contaminación durante el uso, la escalera se divide a partes iguales de volúmenes más pequeños.
La escalera de ARN de rango bajo RiboRuler es óptima para el etiquetado final mediante el polinucleótido cinasa T4 y es ideal para los Northern blots.
Características destacadas
  • Bandas nítidas de intensidad uniforme 
  • Tamaños y cantidades de banda fáciles de recordar
  • Cuantificación aproximada de ARN mediante la concentración predeterminada de las bandas de la escalera
  • Se suministra con colorante de carga de ARN 2X 
  • Estable durante seis meses a -20 °C 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 5 x 20 μl El estándar de ARN RiboRuler Low Range (en 1 mm EDTA, pH 6,0); suficiente para 50 usos
• 1 ml RNA Loading Dye
almacenar a -70 C o a -20 C (hasta 6 meses).
Concentración 2X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, bromuro de etidio
Intervalo de tamaños De 100 bp a 1000 bp
Cantidad 5 x 20 μL
Línea de productos RiboRuler
Tipo de producto Marcador de peso molecular
compliance-icons
Nombre del producto
  • RiboRuler Low Range RNA Ladder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide