Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa RevertAid H Minus (200 U/μl)
Código de producto. 11541515 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
5 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11541515 5 x 10.000 unidades paquete de 5
10121360 10.000 unidades 10000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11541515 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0452
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una RT recombinante M-MuLV que carece de actividad RNasa H para síntesis de ADNc de alto rendimiento.
Características destacadas
  • Alta producción de ADNc de primera cadena de longitud completa hasta 13 kb
  • Actividad óptima entre 42 y 45 °C.
  • Activo hasta a 55°C.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3-, Cy5-, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo y fluoresceína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento La transcriptasa inversa RevertAid H Minus (200 U/μl) se suministra con tampón de reacción 5X (250 mM de Tris-HCl [pH 8,3 a 25 °C], 250 mM de KCl, 20 mM de MgCl2, 50 mM de DTT).
Almacenar a - 20 °C.
Formato Stand-alone Enzyme
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 42 °C a 45 °C
Cantidad 5 x 10.000 unidades
Transcriptasa inversa RevertAid H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Dry Ice
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 13 kb
Material de partida ARN