Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa RevertAid H Minus (200 U/μl)
Código de producto. 10121360 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
5 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10121360 10.000 unidades 10000 unidades
11541515 5 x 10.000 unidades paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10121360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0451
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una RT recombinante M-MuLV que carece de actividad RNasa H para síntesis de ADNc de alto rendimiento.
Características destacadas
  • Alta producción de la primera cadena de ADNc de longitud completa hasta 13 kb
  • Actividad óptima entre 42 y 45 °C
  • Activo hasta a 55°C.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3-, Cy5-, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo, fluoresceína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa RevertAid H Minus (200 U/μl)
• Tampón de reacción 5X
Almacenar a –20 °C.
Formato Tubo
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 42 °C a 45 °C
Cantidad 10.000 unidades
Transcriptasa inversa RevertAid H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 13 kb
Material de partida ARN