Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa RevertAid (200 U/μl)
Código de producto. 10612191 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
5 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10612191 10.000 unidades 10000 unidades
10161310 5 x 10.000 unidades paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10612191 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0441
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice una síntesis eficiente de ADNc de primera cadena de longitud completa de hasta 13 kb con este M-MuLV RT modificado genéticamente para la transcripción inversa rutinaria.
La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN así como una actividad de ARNasa H específica de ARN en híbridos ARN-ADN, la cual es considerablemente inferior a la de la transcriptasa inversa del virus de la mieloblastosis aviar (AMV) (1, 2).
  • Síntesis eficiente de ADNc de primera cadena de longitud completa de hasta 13 kb
  • Actividad óptima a 42 °C
  • Activo hasta a 50 °C.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3-, Cy5-, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo y fluoresceína)
Recomendada para:
Síntesis de la primera cadena del ADNc para RT-PCR y RT-PCR en tiempo real; síntesis del ADNc para clonación y expresión; generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices; marcado de ADN (3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa RevertAid (200 U/μl)
• Tampón de reacción 5X
Almacenar a –20 °C.
Formato Tubo
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 10.000 unidades
Transcriptasa inversa RevertAid
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 13 kb
Material de partida ARN