Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa RevertAid (200 U/μl)
Código de producto. 10161310 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
5 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10161310 5 x 10.000 unidades paquete de 5
10612191 10.000 unidades 10000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10161310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0442
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice una síntesis eficiente de ADNc de primera cadena de longitud completa de hasta 13 kb con este M-MuLV RT modificado genéticamente para la transcripción inversa rutinaria.
La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN así como una actividad de ARNasa H específica de ARN en híbridos ARN-ADN, la cual es considerablemente inferior a la de la transcriptasa inversa del virus de la mieloblastosis aviar (AMV) (1, 2).
  • Síntesis eficiente de ADNc de primera cadena de longitud completa de hasta 13 kb
  • Actividad óptima a 42 °C
  • Activo hasta a 50 °C.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3-, Cy5-, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo y fluoresceína)
Recomendada para:
Síntesis de la primera cadena del ADNc para RT-PCR y RT-PCR en tiempo real; síntesis del ADNc para clonación y expresión; generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices; marcado de ADN (3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento La transcriptasa inversa RevertAid (200 U/μl) se suministra con tampón de reacción 5X (250 mM de Tris-HCl [pH 8,3 a 25 °C], 250 mM de KCl, 20 mM de MgCl2, 50 mM de DTT).
Almacenar a - 20 °C.
Formato Stand-alone Enzyme
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 5 x 10.000 unidades
Transcriptasa inversa RevertAid
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Dry Ice
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 13 kb
Material de partida ARN