Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid
Código de producto. 10387979 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10387979 100 reacciones 100 reacciones
10680471 20 reacciones 20 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387979 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    361.65€ / 100 reacciones
    Ahorro 58.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice una síntesis eficaz de la primera cadena de ADN complementario a partir de moldes de ARN con este completo sistema de síntesis.
El kit utiliza transcriptasa inversa RevertAid, cuya actividad de ARNasa H es más baja en comparación con la transcriptasa inversa AMV. El inhibidor de ARNasa RiboLock recombinante que se suministra con el kit protege con eficacia el molde de ARN de la degradación. Es totalmente compatible con la reacción de transcripción inversa, puesto que mantiene la actividad a temperatura hasta 55 °C. El oligo(dT)18 se recuece de forma selectiva en la cola poli(A) del ARNm. Los primers hexámeros aleatorios no requieren la presencia de poli(A). Por lo tanto, pueden utilizarse para la transcripción de las regiones del extremo 5 del ARNm o para la síntesis del ADNc utilizando ARN sin cola poli(A); p. ej., micro ARN. Estos kits también permiten la utilización de cebadores específicos de genes. La primera cadena de ADNc puede emplearse directamente como molde en PCR (consulte el protocolo RT-PCR), en PCR en tiempo real o en síntesis de segunda cadena de ADNc (consulte el protocolo).
  • Primera cadena de ADNc de longitud completa hasta 13 kb
  • Mayor intervalo de temperatura de reacción, de 42° a 50 °C
  • Suministrado con inhibidor de ARNasa RiboLock recombinante
  • En el kit se incluyen cebadores completos: oligo(dT)18 y cebadores hexaméricos aleatorios.
Recomendada para:
Síntesis de la primera cadena del ADNc para RT-PCR y real time RT-PCR (1, 2); construcción de bibliotecas de ADNc; creación de sondas para hibridación; síntesis de ARNa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa RevertAid
• Inhibidor de ARNasa RiboLock
• Tampón de reacción 5X
• Mezcla de dNTP
• Cebador de oligo(dT)18
• Cebador hexamérico aleatorio
• ARN GAPDH de control
• Cebador directo GAPDH (10 μM)
• Cebador inverso GAPDH (10 μM)
• Agua sin nucleasas
Almacenar a –20 °C.
Formato Kit
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 100 reactions
Transcriptasa inversa RevertAid
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 100 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 13 kb
Material de partida ARN