Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid H Minus
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Características destacadas
- Alta producción de la primera cadena de ADNc de longitud completa hasta 13 kb
- Mayor intervalo de temperatura de reacción, de 42 a 55 ºC
- Suministrado con inhibidor de RNasa RiboLock recombinante
- Kit completo: cebadores oligo(dT)18 y hexámero aleatorio incluidos en el kit
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Transcriptasa inversa RevertAid H Minus |
| Formato | Kit |
| Velocidad de reacción | 60 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | De 42 °C a 45 °C |
| Cantidad | 100 reactions |
| Transcriptasa inversa | RevertAid H Minus |
| Actividad de la ribonucleasa H | Reducido |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR |
| Mostrar más |