Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid H Minus
Código de producto. 10180890 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10180890 20 reacciones 20 reacciones
10786031 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10180890 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1631
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice una síntesis eficaz de ADN complementario de primera cadena a partir de plantillas de ARN con este completo sistema de síntesis.
Características destacadas
  • Alta producción de ADNc de primera cadena de longitud completa hasta 13 kb
  • Mayor rango de temperatura de reacción, de 42 a 55 ºC
  • Suministrado con inhibidor de ARNasa RiboLock recombinante
  • Kit completo: oligo(dT)18 y hexámero aleatorio incluidos en el kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid H Minus contiene:
• Transcriptasa inversa sin actividad de ARNasa H RevertAid,
• Inhibidor de ARNasa RiboLock
• Tampón de reacción 5X
• Mezclas de dNTP
• Cebador de oligo(dT)18
• Cebador hexamérico aleatorio
• ARN de control
• Cebadores de control
• Agua libre de nucleasas
Almacénese a -20 °C.
Formato Kit
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 42 °C a 45 °C
Cantidad 20 reactions
Transcriptasa inversa RevertAid H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 20 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 13 kb
Material de partida ARN