Learn More
Thermo Scientific™ pUC57 DNA
Código de producto. 10765071 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10765071 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 10765071 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SD0171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    69.65€ / 50 microgramos
    Ahorro 2.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Realice la clonación, la secuenciación de insertos de ADN y la generación de eliminaciones anidadas con ExoIII utilizando este ADN plasmídico circular cerrado bicatenario de alto número de copias.
El plásmido pUC57, de 2710 bp de longitud, es un derivado de pUC19. El MCS de PUC57 contiene seis sitios de restricción con extremos salientes de 3' resistentes a la exonucleasa III de E. coli. Este vector está diseñado para la clonación y generación de eliminacioes ExoIII. Las posiciones exactas de los elementos genéticos se muestran en el mapa (codones de terminación incluidos). La replicación del ADN se inicia en la posición 890 (± 1) y procede en la dirección indicada. Los nucleótidos 2510-2442 del gen bla (cadena complementaria) codifican para un péptido de señal.
Características destacadas
  • Más del 90% en forma superenrrollada
  • Aislado a partir de E. coli (dam+, dcm+)
  • Purificado mediante cromatografía con tecnología propia y patentada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación Enzima de restricción⁄MCS
Concentración 0,5 μg/μL
Tipo de muestra ADN
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Tipo de producto ADN
Cantidad 50 μg
Vector pUC57