Learn More
Thermo Scientific™ DNA pUC19
Código de producto. 10369109 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10369109 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 10369109 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SD0061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    106.65€ / 50 microgramos
    Ahorro 3.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice la clonación con este ADN plasmídico bicatenario cerrado circular de alto número de copias con 2686 pares de bases con un peso molecular de 1,74 x 106 Da, aislado a partir de E. coli.
Los vectores pUC18 y pUC19 son plásmidos de E. coli pequeños, con alto número de copias y de 2686 bp de longitud. Son idénticos excepto por contener múltiples sitios de clonación (MCS) dispuestos en orientaciones opuestas.
Características destacadas
  • Purificado mediante cromatografía con tecnología propia y patentada
  • Más del 90% en forma superenrrollada
  • Aislado de E.coli (dam+, dcm+)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación Enzima de restricción⁄MCS
Concentración 0,5 μg/μL
Tipo de muestra ADN
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Tipo de producto ADN
Cantidad 50 μg
Vector pUC19