Descripción
El marcador pUC19 DNA/MspI (HpaII) se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN bicatenario linealizados en geles de agarosa y geles de poliacrilamida no desnaturalizantes. El ADN pUC19 se digiere por completo con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en un tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, dependiendo de la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador.
El marcador pUC19 DNA/MspI (HpaII), listo para usar, se premezcla con colorante de carga de ADN 6X para su carga directa en geles de agarosa y poliacrilamida.
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | No |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 50 μg |
| Tipo de producto | Marcador de ADN/MSPI (HPAII) |