Learn More
Thermo Scientific™ pTZ19R DNA
Código de producto. 10629900 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10629900 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 10629900 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SD0141
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Realice clonación de ADN, secuenciación de ADN didesoxi, mutagénesis in vitro y transcripción in vitro en un solo sistema con este ADN de fagómido bicatenario circular cerrado y de alto número de copias.
Los PTZ19R/U son pequeños fagémidos de 2862 bp de longitud, construidos mediante la inserción del ADN de la región intergénica f1 del fago (IG) en el pUC19 y la secuencia promotora T7 cerca del MCS del pUC19. Los fagémidos difieren en la orientación de la región clonada f1 IG. Están diseñados para la clonación de ADN, la secuenciación de ADN dideoxi, la mutagénesis in vitro y la transcripción in vitro en un solo sistema. Una cepa huésped que alberga estos fagémidos producirá ADN monocatenario si está superinfectada con el fago auxiliar M13K07.
Características destacadas
  • Aislado a partir de E. coli (dam+, dcm+)
  • Más del 90% en forma superenrrollada
  • Aislado a partir de E.coli (dam+, dcm-)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación Enzima de restricción⁄MCS
Concentración 0,5 μg/μL
Tipo de muestra ADN
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Tipo de producto ADN
Cantidad 50 μg
Vector pTZ19R