Learn More
Thermo Scientific™ PstI (10 U/μL)
Código de producto. 10293110 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 U
5 x 3000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
3000 unidades
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10293110 5 x 3000 unidades paquete de 5
10795831 10.000 U 10000 unidades
10691231 - 3000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10293110 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    129.65€ / paquete de 5
    Ahorro 4.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La enzima de restricción PstI reconoce sitios CTGCA^G y corta mejor a 37 °C en tampón O (isoesquizómeros: BspMAI).
ADN lambda digerido con PstI, agarosa al 0,7 %, 28 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..C T G C A▵G...3'
3'..G▵A C G T C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
  • PstI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 200 mm de NaCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,15 % de Triton X-100, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Tras una sobredigestión de 50 veces la cantidad recomendada de PstI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles
  • Alw21I, ApaI, BseSI, Eco24I, Mph1103I, PstI, SacI, SdaI
Nota:
Un pH alto, el bajo contenido en sal, el alto nivel de glicerol, y un 8 % de DMSO puede causar actividad estrella (Malyguine, E., et al., Gene, 8, 163-177, 1980). Secuencias circundantes: La presencia de secuencias adyacentes de pares de bases G-C confiere una resistencia significativa a la escisión (Armstrong, K. and Bauer, W.R., NAR, 10, 993-1007, 1982). El 100 % de la incorporación de dUTP en el sitio de reconocimiento reduce la escisión de PstI al 25 % (Glenn, T.C., et al., Biotechniques, 17, 1086-1090, 1994). PstI no cortará AGCTGCAG cuando se metile por AluI metiltransferasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación de la presa, No sensible a la metilación de Dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Pst I
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 5 x 3000 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional