Learn More
Thermo Scientific™ pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer
Código de producto. 10659920 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
84 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10659920 84 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10659920 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SO511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los cebadores de secuenciación Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo.
Los cebadores de secuenciación Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'-hidroxilo y 3'-hidroxilo. Los cebadores de secuenciación pJET1.2 flanquean el sitio Eco32I en el gen eco47IR del vector de clonación de selección positiva pJET1.2. Todos los cebadores se suministran como soluciones acuosas 10μ M.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN insertados en el sitio Eco32I dentro del gen eco47IR de la secuencia pJET1.2p
• Detección de colonias por PCR
Secuencias del cebador pJET1.2
• Cebador de secuenciación directa pJET1.2, 23-meros: 5'-d(CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC)-3'
• Cebador de secuenciación inversa pJET1.2, 24-meros: 5'-d(AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG)-3'
Productos relacionados
Cebador de secuenciación directa pJET1.2, 23-meros (n.º de cat. SO501)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cebador de secuenciación delantera
Contenido y almacenamiento Cebador de secuenciación directa pJET1.2, 23-meros, 10μM (84 μL)
Conservar a–20°C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 μM
Primer pJET
Cantidad 84 μL
Vector pJET1.2
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Formulario Líquido