Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 RF1 DNA
Código de producto. 10669510 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10669510 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 10669510 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SD0031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    90.65€ / 50 microgramos
    Ahorro 17.35€
    16% Descuento
Se alle kampagner
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Prepare patrones de peso molecular de ADN con el ADN de phiX174 RF1 Thermo Scientific™, un plásmido circular cerrado de doble cadena de 5386 bp.
El fiX174 fue el primer virus de ADN descubierto que tenía un genoma circular monocatenario. El ADN del fiX174 tiene una longitud de 5386 nt. La cadena de ADN empaquetada en el virión se denomina la cadena positiva. Después de entrar en la célula, el ADN fiX174 Thermo Scientific se utiliza como plantilla para la síntesis de cadena negativa, produciendo ADN de doble cadena. La conversión de cadenas positivas de ADN a ADN bicatenario no requiere que ninguno de los genes fagos funcione.
El ADN de doble cadena puede transcribirse, lo que resulta en la síntesis de proteínas codificadas por fagos. La síntesis de ADN monocatenario (positiva) requiere proteína del gen A codificada por fagos. La síntesis de ADN se inicia en ori (+) y continúa en la dirección indicada. En una etapa tardía de la infección, los círculos de una sola cadena se encapsulan en nuevos viriones. El ciclo termina con la lisis celular, mediada por la proteína codificada del gen fago E.
Características destacadas
  • Purificado mediante cromatografía con tecnología propia y patentada
  • Más del 90 % en forma superhelicoidal
  • Aislado de E. coli HF4704 infectado con phiX174 am3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Concentración 0,5 μg/μL
Tipo de muestra ADN
Tipo de producto final ADN
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácido nucleico/clonación
Tipo de producto Reactivo de ADN
Cantidad 50 μg
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.