Learn More
Thermo Scientific™ PaeI (SphI) (10 U/μl)
Código de producto. 10691041 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 UNIT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10691041 500 U 500 UNIT
10170790 2500 U 2500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10691041 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0601
Edge
La enzima de restricción PaeI (SphI) reconoce los sitios GCATG^C y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón B (isoesquizómeros: BbuI, SphI).
ADN lambda digerido con PaeI (SphI), agarosa al 0,7 %, 6 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G C A T G▵C...3'
3'...C▵G T A C G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón B: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • PaeI se suministra en: 10 mm de fosfato potásico (pH 7,0 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,15 % de Triton X-100, 0,5 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de PaeI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • Hin1II, XceI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima PaeI (SphI)
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional