Learn More
Thermo Scientific™ Agua sin nucleasa
Código de producto. 11893933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 ml
4 x 1.25 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
4 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11893933 4 x 1.25 mL 4 PCS
10870051 30 ml 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11893933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.87€
    30.65€ / paquete de 4
    Ahorro 3.22€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice las aplicaciones de biología molecular con esta agua sin nucleasas filtrada por membrana de 0,22 μm y desionizada.
Agua sin nucleasas desionizada y agua sin nucleasas filtrada mediante una membrana de 0,22 μm. Es ideal para todas las aplicaciones de biología molecular.
Ideal para aplicaciones de biología molecular.
  • Libre de endo-, exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas y fosfatasas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7.6
Grado Biología molecular
Envase Vial(es)
Tratamiento(s) No tratado con DEPC
Cantidad 4 x 1.25 mL