Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de NTP, solución de 100 mM
Código de producto. 11863933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 0,25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11863933 4 x 0,25 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 11863933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0481
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice muchas aplicaciones de biología molecular con este conjunto de NTP compuestos por nucleótidos altamente estables con una pureza del 99 %.
Características destacadas
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
  • Probado funcionalmente en transcripción in vitro
  • Alta estabilidad: estable durante dos años a - 20°°C y tras varios ciclos de congelación-descongelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mm
Para utilizar con (aplicación) in vitro Transcription, RNA Amplification
Contenido y almacenamiento NTP Set, 100 mM solution (4 x 0.25 mL)
Store at –20°C.
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado no conjugado
Cantidad 4 x 0,25 mL
Tipo de producto Conjunto de NTP
Formulario Líquido