Learn More
Thermo Scientific™ MssI (PmeI) (5 U/μl)
Código de producto. 10222840 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1250 U
250 U
Tamaño de la unidad:
1250 unidades
250 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10222840 250 U 250 unidades
10334350 1250 U 1250 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10222840 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER1341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.88€
    37.65€ / 250 unidades
    Ahorro 5.23€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La enzima de restricción MssI (PmeI) reconoce los sitios GTTT^AAAC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón B (isoesquizómeros: PmeI).
ADN lambda digerido con MssI (PmeI), agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G T T T▵A A A C...3'
3'...C A A A▵T T T G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón B: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • MssI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: puede solaparse, bloqueada.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima MssI (PmeI)
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 250 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional